Läs mer
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Skärbeständiga, medellånga industriella ärmar med tumspår
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16875410
Change view
Storlek:
Bred
Smal
Längd (engelska):
30,08 cm
16 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Längd (engelska) unitSize
16875410 Bred 30,08 cm -
16865410 Smal 30,08 cm -
16895410 Bred 16 tum -
16885410 Smal 16 tum Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16875410 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 11251120W
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av svart garn och är silikon- och latexfria för vänlig färg- och finishprocess
  • Sömlös design
  • Röd och svart över kanten är för att indikera bred (svart) och smal (röd) för enkel tvättsortering
  • Speciella stickade bicepsmuddar håller ärmen på plats
  • Finns i olika längder och bredder (smal eller bred) för optimal passform och komfort för att passa varje arbetare
  • Konstruerad för att utföra i kombination med alla HyFlex skärtålig handske
  • Användbar inom fordon och transport, flyg, maskiner och utrustning, metalltillverkning, vitvaruindustrin
Användningsområden:
  • Justering av paneler delar komponenter
  • Justering av system och skruvning
  • Kroppsyta kontroll, markering och bättring
  • Glasreparation och utbyte
  • Hantering av plåt och paneler
  • Hantera delar med skarpa, grova kanter
  • Hantering av struktur- och kroppskomponenter
  • Inspektion, val, kontroll av delar
  • Pressbutikens verksamhet
  • Pressbutikens verksamhet
  • Att gripa strukturella och kroppsdelar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Bred
Produkttyp Skärtålig ärm
Material Ansell INTERCEPT™ Technology
Färg Mörkgrå
Sterilitet Icke-steril
Stil Ambidextrous
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Elastisk ovandel med stickad manschett
Sömtyp Sömlös
Latexfri Ja
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.4 cm