Läs mer
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Skärbeständiga industriella ärmar med medelstor belastning utan tumspår
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16855410 Handla allt Ansell Produkter
Längd (metrisk):
30.4 cm
40.6 cm
45.7 cm
Storlek:
Bred
Smal
Längd (engelska):
16 tum
18 tum
Produktkod. 16855410
Brand: Ansell™ 11250160W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av svart garn och är silikon- och latexfria för vänlig färg- och finishprocess
  • Sömlös design
  • Röd och svart över kanten är för att indikera bred (svart) och smal (röd) för enkel tvättsortering
  • Speciella stickade bicepsmuddar håller ärmen på plats
  • Finns i olika längder och bredder (smal eller bred) för optimal passform och komfort för att passa varje arbetare
  • Konstruerad för att utföra i kombination med alla HyFlex skärtålig handske
  • Användbar inom fordon och transport, flyg, maskiner och utrustning, metalltillverkning, vitvaruindustrin
Användningsområden:
  • Justering av paneler delar komponenter
  • Justering av system och skruvning
  • Kroppsyta kontroll, markering och bättring
  • Glasreparation och utbyte
  • Hantering av plåt och paneler
  • Hantera delar med skarpa, grova kanter
  • Hantering av struktur- och kroppskomponenter
  • Inspektion, val, kontroll av delar
  • Pressbutikens verksamhet
  • Pressbutikens verksamhet
  • Att gripa strukturella och kroppsdelar
Uppfyllande
Möter ANSI A3 (snittnivå) och EN 388-2542 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Storlek Bred
Produkttyp Skärtålig ärm
Material Ansell INTERCEPT™ Technology
Färg Mörkgrå
Sterilitet Icke-steril
Stil Ambidextrous
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Elastisk ovandel med stickad manschett
Sömtyp Sömlös
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 40.6 cm