Läs mer
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Skärbeständiga industriella ärmar med medelstor belastning utan tumspår
Handla allt Ansell ProdukterBeschreibung
- Sömlös design
- Röd och svart över kanten är för att indikera bred (svart) och smal (röd) för enkel tvättsortering
- Speciella stickade bicepsmuddar håller ärmen på plats
- Finns i olika längder och bredder (smal eller bred) för optimal passform och komfort för att passa varje arbetare
- Konstruerad för att utföra i kombination med alla HyFlex skärtålig handske
- Användbar inom fordon och transport, flyg, maskiner och utrustning, metalltillverkning, vitvaruindustrin
- Justering av paneler delar komponenter
- Justering av system och skruvning
- Kroppsyta kontroll, markering och bättring
- Glasreparation och utbyte
- Hantering av plåt och paneler
- Hantera delar med skarpa, grova kanter
- Hantering av struktur- och kroppskomponenter
- Inspektion, val, kontroll av delar
- Pressbutikens verksamhet
- Pressbutikens verksamhet
- Att gripa strukturella och kroppsdelar
Compliance
Möter ANSI A3 (snittnivå) och EN 388-2542 standarder.
Spezifikation
Spezifikation
| Storlek | Smal |
| Produkttyp | Skärtålig ärm |
| Material | Ansell INTERCEPT™ Teknologi |
| Färg | Mörkgrå |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Ambidextrous |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Förslutningstyp | Elastisk ovandel med stickad manschett |
| Sömtyp | Sömlöst |
| Latexfri | Ja |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?