Learn More
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Skärbeständiga industriella ärmar med medelstor belastning utan tumspår
Shop All Ansell ProductsDescription
- Sömlös design
- Röd och svart över kanten är för att indikera bred (svart) och smal (röd) för enkel tvättsortering
- Speciella stickade bicepsmuddar håller ärmen på plats
- Finns i olika längder och bredder (smal eller bred) för optimal passform och komfort för att passa varje arbetare
- Konstruerad för att utföra i kombination med alla HyFlex skärtålig handske
- Användbar inom fordon och transport, flyg, maskiner och utrustning, metalltillverkning, vitvaruindustrin
- Justering av paneler delar komponenter
- Justering av system och skruvning
- Kroppsyta kontroll, markering och bättring
- Glasreparation och utbyte
- Hantering av plåt och paneler
- Hantera delar med skarpa, grova kanter
- Hantering av struktur- och kroppskomponenter
- Inspektion, val, kontroll av delar
- Pressbutikens verksamhet
- Pressbutikens verksamhet
- Att gripa strukturella och kroppsdelar
Compliance
Möter ANSI A3 (snittnivå) och EN 388-2542 standarder.
Specifications
Specifications
| Storlek | Bred |
| Produkttyp | Skärtålig ärm |
| Material | Ansell INTERCEPT™ Technology |
| Färg | Mörkgrå |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Ambidextrous |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Förslutningstyp | Elastisk ovandel med stickad manschett |
| Sömtyp | Sömlöst |
| Latexfri | Ja |
| Show More |