missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ansell™ HyFlex™ Medium Duty Cut Resistant Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Patented ANSELL GRIP Technology - Wet and oil grip for added safety and efficiency
- New Former Design - New former shape provides superior fit for more agility and dexterity in medium duty applications
- 3/4 Dip Geometry Coating - provides added protection against oil exposure and knuckle abrasion
- Robust Mechanical Protection - High ANSI Level 4 (EN 4) abrasion resistance and ANSI Level 2 (EN 3) cut resistance
- Dirt Masking Colors - Dark color hides dirt in oily, grimy and gritty environments
- Comprehensive Sizing - Sizes 6 to 11 ensure optimal dexterity and comfort for each worker
- HPPE Based Liner - High mechanical performance: abrasion, cut and tear resistance combined with a combined with a cool feeling on the hand
- PPE Catetory II
- Anti-static
- Washable at 40°C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009; Category II, ABR: ANSI 4, CUT: ANSI A2, REACH Compliant |
| Klassificering | PPE Category II |
| Beläggningsmaterial | Nitrile |
| Färg | Gray, Black |
| Latexfri | Yes |
| Storlek | 7 |
| EN388 Standard | EN 388: 4342 + 4342B |
| För användning med (applikation) | Automotive, Machinery and Equipment, Metal fabrication |
| Handske manschettstil | Knit |
| Liner material | HPPE, Nylong, Polyamide, Spandex |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering