Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Vis polyuretanbelagda värmebeständiga industrihandskar
Produktkod. 15319069 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15319069 8 12 par
15379059 6 12 par
15359049 7 12 par
15329069 9 12 par
15359059 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15319069 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11423080
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mycket synliga, högpresterande fibrer tål temperaturer upp till 212 F (°100 °C). Polyuretanbeläggning på handflatan förbättrar greppförmågan i torra eller lätt oljiga miljöer.
  • Innovativ polyuretanbeläggning förbättrar greppförmågan i torra eller lätt oljiga miljöer
  • Indikatorsystemet är utformat för att förenkla processen för att välja rätt nivå av handskydd
  • Färgkodad för att säkerställa att arbetarna alltid bär rätt skärskyddsnivå
  • Högpresterande fibrer tål temperaturer upp till 100 °C (212 °F)
  • Vattenbaserad byggprocess är miljövänlig
  • Stickad handled förhindrar att smuts och skräp kommer in i handsken
  • Silikonfri, DMF-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III, REACH-kompatibel
Konstruktion Sömlös stickning
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitrilgummi, polyuretan
Färg Hi-vis gul, Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Latexfri Ja
Material Polyamid, Glasfiber
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 8
Temperatur (engelska) Max. 212 °F
Temperatur (metrisk) Max 100 °C
EN388 Standard 4X32B
För användning med (applikation) Drift av fordon, maskiner/utrustning och metalltillverkning
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-423
Garnmätare 13