Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Vis polyuretanbelagda värmebeständiga industrihandskar
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Innovativ polyuretanbeläggning förbättrar greppförmågan i torra eller lätt oljiga miljöer
- Indikatorsystemet är utformat för att förenkla processen för att välja rätt nivå av handskydd
- Färgkodad för att säkerställa att arbetarna alltid bär rätt skärskyddsnivå
- Högpresterande fibrer tål temperaturer upp till 100 °C (212 °F)
- Vattenbaserad byggprocess är miljövänlig
- Stickad handled förhindrar att smuts och skräp kommer in i handsken
- Silikonfri, DMF-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator gratis | Ja |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Grön |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 9 |