Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Vis polyuretanbelagda värmebeständiga industrihandskar
Produktkod. 15359059 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15359059 11 12 par
15379059 6 12 par
15359049 7 12 par
15319069 8 12 par
15329069 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15359059 Supplier Ansell Supplier No. 11423110
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Mycket synliga, högpresterande fibrer tål temperaturer upp till 212 F (°100 °C). Polyuretanbeläggning på handflatan förbättrar greppförmågan i torra eller lätt oljiga miljöer.
  • Innovativ polyuretanbeläggning förbättrar greppförmågan i torra eller lätt oljiga miljöer
  • Indikatorsystemet är utformat för att förenkla processen för att välja rätt nivå av handskydd
  • Färgkodad för att säkerställa att arbetarna alltid bär rätt skärskyddsnivå
  • Högpresterande fibrer tål temperaturer upp till 100 °C (212 °F)
  • Vattenbaserad byggprocess är miljövänlig
  • Stickad handled förhindrar att smuts och skräp kommer in i handsken
  • Silikonfri, DMF-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Grön
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 11