Description
- Hygien PP klänning
- Klassisk med krage
- Elastiska handleder
- Med en innerficka på vänster sida
- Med dragkedja
- 40 g/m 2
- Vitt
Specifications
Specifications
| Storlek | 2X-large |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Manschettstil | Elastisk |
| Inkluderar | Krage |