Läs mer
Sampling Systems™ Hygienisk fjärilsventilsats
Produktkod. 17912102 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Inkluderar:
Ventil med EPDM-tätningar
Ventil med silikontätningar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17912102 Ventil med silikontätningar
17857817 Ventil med EPDM-tätningar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17912102 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A13601S
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Dessa hygieniska fjärilsventiler är tillverkade av 316L rostfritt stål och är idealiska för många applikationer, inklusive GMP använda.
  • Levereras med silikon eller EPDM tätning
  • Båda tätningarna är lämpliga för livsmedels- och läkemedelsanvändning och kommer med relevant certifiering
  • Lätt att använda: Vrid helt enkelt på handtaget för att öppna eller stänga
  • Att öppna handtaget något kommer att innebära att du har minskat produktflöde
  • Ventiler är idealiska för vätskor
Specifikationer
Produkttyp Ventilsats
För användning med (applikation) Dispensera vätska
För användning med (utrustning) Trumma med lutande bas
Inkluderar Ventil med silikontätningar