Läs mer
Sampling Systems™ Hygienisk fjärilsventilsats
Produktkod. p-200009495 Handla allt Sampling Systems Produkter
Inkluderar:
Ventil med EPDM-tätningar
Ventil med silikontätningar
Produktkod. 17857817
Brand: Sampling Systems™ A13601A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa hygieniska fjärilsventiler är tillverkade av 316L rostfritt stål och är idealiska för många applikationer, inklusive GMP använda.
  • Levereras med silikon eller EPDM tätning
  • Båda tätningarna är lämpliga för livsmedels- och läkemedelsanvändning och kommer med relevant certifiering
  • Lätt att använda: Vrid helt enkelt på handtaget för att öppna eller stänga
  • Att öppna handtaget något kommer att innebära att du har minskat produktflöde
  • Ventiler är idealiska för vätskor
Specifikationer
Produkttyp Ventilsats
För användning med (applikation) Dispensera vätska
För användning med (utrustning) Trumma med lutande bas
Inkluderar Ventil med EPDM-tätningar