Läs mer
Hygrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hygrine |
| CAS | 496-49-1 |
| Molekylformel | C8 H15 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-7(10)6-8-4-3-5-9(8)2/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1CCCC1CC(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(1-methylpyrrolidin-2-yl)propan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.21 |
| Formel vikt | 141.1154 |