Läs mer
Hygromycin B, 85 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11404022 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mU
Förpackningsstorlek:
1 mikroenhet
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404022 1 mU 1 mikroenhet
1 options
Produktkod. 11404022 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215751391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 SEK
    5293.00 SEK / 1 mikroenheter
    Save 267.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Aminoglycoside antibiotic solution for research applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hygromycin B, 85%
Typ Hygromycin B
Fysisk form Liquid
CAS 31282-04-9, 7732-18-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 1 mU
Molekylformel C20H37N3O13
InChI-nyckel GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
LEDER CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
IUPAC-namn (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxi-5-(metylamino)cyklohexyl]oxi-6'-[(1S)-1-am ino-2-hydroxietyl]-6-(hydroximetyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 527.524
PubChem CID 134129613
Formel vikt 527.5
Kvalitet Not Available