Läs mer
Hygromycin B, 92,30 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 17660897 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17660897 50 mg
17670897 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17660897 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219417050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00 SEK
    864.64 SEK / 50mg
    Save 43.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 31282-04-9
Molekylformel C20H37N3O13
Molekylvikt (g/mol) 527.524
InChI-nyckel GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
Synonym Hygromix, Antihelmycin
PubChem CID 134129613
IUPAC-namn (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxi-5-(metylamino)cyklohexyl]oxi-6'-[(1S)-1-am ino-2-hydroxietyl]-6-(hydroximetyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
LEDER CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hygromycin B
Typ Hygromycin B
Namnnotering For HPLC analysis
Fysisk form Vätska
Färg Brunt till rött
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 527.5
Procent renhet 92.3%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hygromycin B
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B