Läs mer
Hygromycin B, BLD Pharm™
Produktkod. 30966900
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30966900 250 mg 250mg
30952232 1 g 1g
30956659 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30966900 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD134243250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
≥950 μ/mg
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hygromycin B
CAS 31282-04-9
Molekylformel C20H37N3O13
MDL-nummer MFCD06795479
Kvantitet 250 mg
LEDER O[C@H]([C@H]1O)C2(O[C@@]([C@@H](N)CO)([H])[C@@H]1O)O[C@@]([C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@@]([C@H]([C@H](N)C4)O)([H])[C@@H]([C@H]4NC)O)([H])[C@@]([C@H]3O)([H])O2
Molekylvikt (g/mol) 527.52