Läs mer
Hygromycin B, MedChemExpress
Produktkod. 16452199
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16452199 1 g
16462156 500 mg
16451426 200 mg
16410958 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16452199 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0490
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hygromycin B
CAS 31282-04-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H37N3O13
Kvantitet 1 g
Synonym Hygrovetine
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (189.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 50 mg/mL (94.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]([C@H]1O)C2(O[C@@]([C@@H](N)CO)([H])[C@@H]1O)O[C@@]([C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@@]([C@H]([C@H](N)C4)O)([H])[C@@H]([C@H]4NC)O)([H])[C@@]([C@H]3O)([H])O2
Molekylvikt (g/mol) 527.52
Formel vikt 527.52
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation