Läs mer
Hygromycin B-lösning,≥ 80 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11414022 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mU
Förpackningsstorlek:
5 mikroenheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414022 5 mU 5 mikroenheter
1 options
Produktkod. 11414022 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215751394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24780.00 SEK
    23602.33 SEK / 5 mikroenheter
    Save 1177.67 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Ett aminoglykosidantibiotikum producerat av bakterien Streptomyces hygroscopicus som dödar bakterier, svampar och högre eukaryota celler genom att hämma proteinsyntesen
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hygromycin B Solution
CAS 31282-04-9
Färg Gult
Analysprocentintervall ≥80%
Molekylformel C20H37N3O13
MDL-nummer MFCD06795479
Kvantitet 5 mU
Synonym hygromycin b
InChI-nyckel GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
LEDER CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
IUPAC-namn (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxi-5-(metylamino)cyklohexyl]oxi-6'-[(1S)-1-am ino-2-hydroxietyl]-6-(hydroximetyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 527.524
PubChem CID 134129613
Formel vikt 527.5
Fysisk form Vätska