Beskrivning
Dess verkningssätt är hämning av proteinsyntes, genom att inducera felläsning av m-RNA-mallen i prokaryoten (E. coli, vid 100 mg/ml), lägre eukaryoter (t.ex. jäst, vid 200 mg/ml) och högre eukaryoter (t.ex. däggdjursceller i kultur). Det penetrerar selektivt celler som har gjorts permeabla av virusinfektion och i kombination med dess förmåga att hämma translation är det ett effektivt antiviralt medel. Hygromycin B kan användas som ett dubbelvalsantibiotikum när det används tillsammans med G418 eller Zeocin™ för celler transfekterade med två olika vektorer.
- Blockerar polypeptidsyntes och hämmar förlängning. Specifikt hämmar det proteinsyntesen genom att störa translokationen av 70S-ribosomen och inducera felläsning av mRNA-mallen.
- När denna produkt används för cellurval från däggdjur är arbetskoncentrationen vanligtvis mellan 50 mg/ml och 1 mg/ml, men kan ibland gå så högt som 1 mg/ml.
- Den lämpliga koncentrationen för användning måste bestämmas empiriskt för varje celltyp.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Hygromycin B |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 31282-04-9, 7732-18-5 |
| Smältpunkt | 160 °C till 180 °C (litteratur) |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C20H37N3O13 |
| Synonym | O-6-Amino-6-deoxy-L-glycero-D-galacto-heptopyranosylidene- (1->2-3)-O-b-D- talopyranosyl- (1->5)- 2-deoxy- N3-methyl-D-streptamine |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i vatten (50 mg/ml), metanol, buffertlösning och etanol. Praktiskt taget olöslig i mindre polära lösningsmedel. |
| InChI-nyckel | GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hygromycin B
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H300+H330-Dödligt vid förtäring eller inandning
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).