Läs mer
Hygromycin B
Beskrivning
Ett aminoglykosidantibiotikum som dödar bakterier genom att hämma proteinsyntesen Hygromycin B används för urval och underhåll av prokaryota och eukaryota celler som innehåller hygromycinresistensgenen. Denna gen används ofta som en valbar markör i forskning på växter. Det stabiliserar överföringsribonukleinsyra (tRNA)-ribosomala acceptorstället och hämmar därigenom translokation. Utöver detta fungerar det som ett aminoglykosidiskt antibiotikum som hämmar proteinsyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Hygromycin är en aminoglykosidförening som visar antibiotisk aktivitet. Den produceras av Streptomyces hygroscopicus
- Hygromycin verkar mot både prokaryota och eukaryota celler och har förmågan att hämma proteinsyntesen. Det stabiliserar också transferribonukleinsyra (tRNA)-ribosomala acceptorstället, och hämmar därigenom translokation. Denna förening förhindrar ribosomtranslokation under translationsförlängning genom att binda 30S rRNA proximalt till de ribosomala E-, P- och A-ställena
Ansökan
- I klinisk forskning och växtforskning kan denna förening användas som en markör för att välja och underhålla prokaryota och eukaryota celler som innehåller hygromycinresistensgenen
- Hygromycin uppvisar också en anthelmintisk aktivitet mot nematodparasiter hos kycklingar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hygromycin B |
| Typ | Hygromycin B |
| Fysisk form | Lyofiliserat pulver |
| Färg | Brun |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN3462 |
| Merck Index | 14,4852 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten, metanol, buffertlösning och etanol; Oblandbar med mindre polära lösningsmedel. |
| Formel vikt | 527.53 |
Säkerhet och hantering
- Hygromycin B
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.