Läs mer
Hygromycin B
Produktkod. 15493409
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493409 1 g 1g
15403419 100 mg 100mg
15413419 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60681.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.43 SEK
    1908.65 SEK / 1g
    Save 216.78 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Hygromycin B, CAS # 31282-04-9, är en aminoglykosidförening som visar antibiotisk aktivitet och dödar bakterier genom hämning av proteinsyntes. Den uppvisar också anthelmintisk aktivitet. | CAS: 31282-04-9 | C20H37N3O13 | 527,524 g/mol
Ett aminoglykosidantibiotikum som dödar bakterier genom att hämma proteinsyntesen Hygromycin B används för urval och underhåll av prokaryota och eukaryota celler som innehåller hygromycinresistensgenen. Denna gen används ofta som en valbar markör i forskning på växter. Det stabiliserar överföringsribonukleinsyra (tRNA)-ribosomala acceptorstället och hämmar därigenom translokation. Utöver detta fungerar det som ett aminoglykosidiskt antibiotikum som hämmar proteinsyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Hygromycin är en aminoglykosidförening som visar antibiotisk aktivitet. Den produceras av Streptomyces hygroscopicus
  • Hygromycin verkar mot både prokaryota och eukaryota celler och har förmågan att hämma proteinsyntesen. Det stabiliserar också transferribonukleinsyra (tRNA)-ribosomala acceptorstället, och hämmar därigenom translokation. Denna förening förhindrar ribosomtranslokation under translationsförlängning genom att binda 30S rRNA proximalt till de ribosomala E-, P- och A-ställena
Ansökan
  • I klinisk forskning och växtforskning kan denna förening användas som en markör för att välja och underhålla prokaryota och eukaryota celler som innehåller hygromycinresistensgenen
  • Hygromycin uppvisar också en anthelmintisk aktivitet mot nematodparasiter hos kycklingar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31282-04-9
Molekylformel C20H37N3O13
Molekylvikt (g/mol) 527.524
MDL-nummer MFCD06795479
InChI-nyckel GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
PubChem CID 134129613
IUPAC-namn (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxi-5-(metylamino)cyklohexyl]oxi-6'-[(1S)-1-am ino-2-hydroxietyl]-6-(hydroximetyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
LEDER CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hygromycin B
Typ Hygromycin B
Fysisk form Lyofiliserat pulver
Färg Brun
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3462
Merck Index 14,4852
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, metanol, buffertlösning och etanol; Oblandbar med mindre polära lösningsmedel.
Formel vikt 527.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hygromycin B
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.