Läs mer
Hygromycin B, TRC
Produktkod. 30133557
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133557 5 g
30135890 1 g
18073040 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133557 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9976005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31282-04-9
Molekylformel C20 H37 N3 O13
Molekylvikt (g/mol) 527.52
Synonym D-Streptamine, O-6-amino-6-deoxy-L-glycero-D-galacto-heptopyranosylidene-(1→2-3)-O-β-D-talopyranosyl-(1→5)-2-deoxy-N3-methyl-, Hygromycin B (7CI), O-6-Amino-6-deoxy-L-glycero-D-galacto-heptopyranosylidene-(1→2-3)-O-β-D-talopyranosyl-(1→5)-2-deoxy-N3-methyl-D-streptamine, Antihelmycin, Hygromix 2.4, Hygromix-8, Hygrovetin, Hygrovetine
IUPAC-namn (3'R,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6R)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(metylamino)cyklohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-amino-2-hydroxyetyl]-6-(hydroxymetyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol
LEDER CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3OC4(O[C@H]([C@@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hygromycin B
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6+,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20?/m1/s1
Formel vikt 527.2326