Läs mer
Hymecromone Acetate, Mikromol™
Produktkod. 30049066
Change view
Kvantitet:
25 mg
Product Code. Kvantitet
30049066 25 mg
1 options
Product Code. 30049066 Supplier Mikromol Supplier No. MM0294.040025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hymecromone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Hymecromone Acetate
CAS 5-9-2747
Analyt- eller komponentnamn Hymecromone Acetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H10 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Hymecromone Acetate, 4-Methylumbelliferyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C12H10O4/c1-7-5-12(14)16-11-6-9(15-8(2)13)3-4-10(7)11/h3-6H,1-2H3
LEDER CC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
IUPAC-namn (4-methyl-2-oxochromen-7-yl) acetate
Molekylvikt (g/mol) 218.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 218.0579 g/mol