Läs mer
Hymecromone, LoGiCal
Produktkod. 30459910
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459910 10 mg
1 options
Produktkod. 30459910 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0294.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hymecromone
CAS 90-33-5
Analyt- eller komponentnamn Hymecromone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447, beta-Methylumbelliferone
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
IUPAC-namn 7-hydroxy-4-metylchromen-2-ett
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 176,0473 g/mol