Läs mer
Hymecromone, Mikromol™
Produktkod. 17903986
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17903986 500 mg
1 options
Produktkod. 17903986 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0294.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Hymekromon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hymecromone
CAS 90-33-5
Analyt- eller komponentnamn Hymecromone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447, beta-Methylumbelliferone
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
LEDER CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
IUPAC-namn 7-hydroxy-4-metylchromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 176,0473 g/mol