Läs mer
Hymenialdisine Analogue #1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hymenialdisine Analogue #1 |
| CAS | 693222-51-4 |
| Molekylformel | C15 H13 N5 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N5O2/c16-15-19-11(14(22)20-15)8-5-6-17-13(21)12-10(8)7-3-1-2-4-9(7)18-12/h1-4,18H,5-6H2,(H,17,21)(H3,16,19,20,22)/b11-8+ |
| LEDER | NC1=N\C(=C\2/CCNC(=O)c3[nH]c4ccccc4c23)\C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | (5E)-5-(2-amino-5-oxo-1H-imidazol-4-ylidene)-2,3,4,10-tetrahydroazepino[3,4-b]indol-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.3 |
| Formel vikt | 295.1069 |