Läs mer
Hymexazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312580
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312580 1 ml
1 options
Produktkod. 30312580 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14270000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hymexazol
CAS 10004-44-1
Analyt- eller komponentnamn Hymexazol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H5 N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
LEDER CC1=CC(=O)NO1
IUPAC-namn 5-metyl-1,2-oxazol-3-ett
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 99.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 99,032 g/mol