Läs mer
Ansell Hynit™ 32-105 Lätta Nitrilbelagda vätskeavvisande handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Speciell nitrilformulering kombinerar flexibilitet med nötningsbeständighet
- Vätskeavvisande impregnering stöter bort olja, fett och smuts
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Cotton |
| Produkttyp | Doppbelagda handskar |
| Storlek | 9 |
| Visa mer |