Läs mer
Ansell Hynit™ 32-105 Lätta Nitrilbelagda vätskeavvisande handskar
Produktkod. 12670822 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12670822
Brand: Ansell 32105100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Helimpregnerad med en unik vätskeavvisande nitrilformulering för att ge hållbarhet i slitande miljöer, samtidigt som arbetarna skyddas mot olja, fett och smuts.
  • Speciell nitrilformulering kombinerar flexibilitet med nötningsbeständighet
  • Vätskeavvisande impregnering stöter bort olja, fett och smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish No Texture
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Cotton
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 10
För användning med (applikation) Fordon, maskiner/utrustning, metalltillverkning och gruvdrift
Handske manschettstil Öppna
Liner material Bomull
Serie 32-105