Läs mer
Ansell™ Hynit™ 32-105 Series Blue Nitrile Medium Weight Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
7.5
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
Idealisk för allmän anläggningsanvändning, monteringsinspektion, mottagning och lätt till medelstor tillverkning och materialhantering.
- Nitrilimpregnerat tyg säkerställer utmärkt nötnings- och hakmotstånd
- Funktionsskärning och interlock stickat foder för överlägset torrt grepp och utmärkt fingerfärdighet
- Handskar är vätskeavvisande och maskintvättbara så att de inte kommer att krympa, stelna eller tappa greppet
- Fodret kommer inte att kula upp
- Färgkodade muddar för enkel storleksidentifiering och storleksanpassning efter tvätt
- Finns med solid och luftkonditionerad rygg
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitril |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märke, ANSI , EN 388:3111 |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Green |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Cotton |
| Produkttyp | Medium vikt handskar |
| Visa mer |