Läs mer
Ansell™ Hynit™ 32-800 Series Blue Nitrile Light Weight Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
7.5
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Cut and sewn construction
- Nitrile coated
- Polyester cotton liner
- Blue color
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitrile |
| Certifikat och efterlevnad | CE Mark, ANSI, EN 388 : 3111 |
| Manschettmaterial | Nitrile |
| Beläggningsmaterial | Nitrile |
| Produkttyp | Lightweight Gloves |
| Storlek | 7.5 |
| Stil | 32-800 |
| Handske manschettstil | Safety |
| Foder | Interlock Knit Polyester Cotton |
| Typ av palm | Fully coated-palm |
| Visa mer |