Läs mer
Ansell™ Hynit™ 32-815 Series Blue Nitrile Light Weight Handskar
Produktkod. 12640842 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
7.5
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12640842
Brand: Ansell™ 32815075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciell nitrilformulering förenar utmärkt motståndskraft mot nötning med anmärkningsvärd flexibilitet. Vätskeavvisande impregnering stöter bort olja, fett och smuts.
  • Klippt och sydd konstruktion
  • Nitrilbelagd
  • Foder av polyester i bomull
  • Blå och vit färg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad CE-märke, ANSI , EN 388:3111
Manschettmaterial Nitril
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Green
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polycotton
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 7.5
Handske manschettstil Säkerhet
Liner material Interlock Knit Polyester Cotton
Foder Interlock stickad polyester bomull
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Utmärkt hak-, punkterings-, nötnings- och skärmotstånd
Serie 32-815