Läs mer
Hyodeoxicholsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468867 100 g 100g
11444517 5 g 5g
11458867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20506.22
Request Bulk or Custom Format
Det är den huvudsakliga syrabeståndsdelen i svingalla, och av denna anledning användes den industriellt som prekursor för steroidsyntes innan total syntes blev praktisk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är den huvudsakliga syrabeståndsdelen i svingalla
, och av denna anledning användes den industriellt som prekursor för steroidsyntes innan total syntes blev praktisk.
Löslighet
Löslighet i metanol, mycket svag grumlighet. Lite löslig i alkohol, aceton, eter och mycket svagt löslig i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-49-8
Molekylformel C24H40O4
Molekylvikt (g/mol) 392.58
MDL-nummer MFCD00003681
InChI-nyckel DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
Synonym hyodeoxycholic acid
PubChem CID 124303820
IUPAC-namn (4S)-4-[(3S,5S,6R,8R,9R,10S,13S,14R,17S)-3,6-dihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7 ,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra syra
LEDER [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyodeoxycholic acid
Smältpunkt 197°C to 199°C
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,4857
Optisk rotation +8° (c=2 in Ethanol)
Formel vikt 392.59
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.