missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hyodeoxycholic acid, MedChemExpress

Produktkod. 16449016
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16449016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16449016 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0169

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Hyodeoxycholic acid is a secondary bile acid formed in the small intestine by the gut flora, and acts as a TGR5 (GPCR19) agonist, with an EC50 of 31.6 μM in CHO cells.

Hyodeoxycholic acid is a secondary bile acid formed in the small intestine by the gut flora, and acts as a TGR5 (GPCR19) agonist, with an EC50 of 31.6 μM in CHO cells.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hyodeoxycholic acid
CAS 83-49-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H40O4
Kvantitet 100 mg
Synonym HDCA
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (254.73 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molekylvikt (g/mol) 392.57
Formel vikt 392.57
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.