Läs mer
Hyoscin butylbromid, LoGiCal
Produktkod. 30460708
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460708 10 mg
1 options
Produktkod. 30460708 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0683.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyoscine Butylbromide
CAS 149-64-4
Analyt- eller komponentnamn Hyoscine Butylbromide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H30 N O4 . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Hyoscine Butylbromide, N-Butylscopolammonium bromide, (-)-Scopolamine butylbromide, Amisepan, Buscapine, Buscol, Buscolamin, Buscolysin, Buscolysine, Buscopan, Butylmin, Butylscopolamine bromide, Butylscopolammonium bromide, Donopon, Hyoscine butobromide, Hyoscine butyl bromide, Joscine, Monospan, N-Butylhyoscine bromide, N-Butylhyoscinium bromide, N-Butylscopolamine bromide, N-Butylscopolaminium bromide, Scobro, Scobron, Scobutil, Scobutyl, Scopolamine bromobutylate, Scopolamine butobromide, Scopolamine butyl bromide, Scopolamine-N-butyl bromide, Scopolan, Sparicon, Sporamin, Sporamin (pharmaceutical), Stibron, Tirantil, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-9-Butyl-7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9-methyl-3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide (1:1), 8-Butyl-6beta,7beta-epoxy-3alpha-hydroxy-1alphaH,5alphaH-tropanium bromide (-)-tropate, [7(S)-(1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)]-9-Butyl-7-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-9-methyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide, (-)-Tropic acid ester with 8-butyl-6beta,7beta-epoxy-3alpha-hydroxy-1alphaH,5alphaH-tropanium bromide
InChI formel InChI=1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22+;/m1./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Br-].CCCC[N@@+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
IUPAC-namn (1,2,4,5,7α αβ ββ)-9-Butyl-7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-fenylpropoxi]-9-metyl-3-oxa-9-azoniatricyklo[3.3.1.02,4]nonan bromid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 440.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 439,1358 g/mol