Läs mer
Hyoscinhydrobromidtrihydrat, LoGiCal
Produktkod. 30460806
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460806 10 mg
1 options
Produktkod. 30460806 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0546.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyoscine Hydrobromide Trihydrate
CAS 6533-68-2
Analyt- eller komponentnamn Hyoscine Hydrobromide Trihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H21 N O4 . Br H . 3 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Atropine Imp. F (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. A (EP), Hyoscyamine Sulfate Imp. D (EP), Hyoscyamine Imp. D (EP), Hyoscine Hydrobromide Trihydrate, Hyoscyamine Sulphate Imp. D (EP) as Hydrobromide Trihydrate, Hyoscine Butylbromide Imp. A (EP) as Hydrobromide Trihydrate, Atropine Imp. F (EP) as Hydrobromide Trihydrate, (alphaS)-alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester hydrobromide hydrate (1:1:3), (alphaS)-alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester hydrobromide trihydrate, alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid [7(S)-(1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)]-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester hydrobromide trihydrate, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane benzeneacetic acid deriv., (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate, Hyoscine hydrobromide trihydrate, Scopolamine hydrobromide trihydrate, Atropine Impurity F as Hydrobromide Trihydrate, Hyoscine Butylbromide Impurity A as Hydrobromide Trihydrate, Hyoscyamine Sulfate Impurity D, Hyoscyamine Sulfate Impurity D as Hydrobromide Trihydrate, Hyoscyamine Impurity D, Hyoscyamine Impurity D as Hydrobromide Trihydrate
InChI formel InChI=1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
IUPAC-namn (αS)-α-(Hydroxymetyl)benseneddiksyra (1,2,4,5,7α βα ββ)-9-metyl-3-oxa-9-azatricyklo[3.3.1.02,4]icke-7-ylester hydrobromidtrihydrat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 438.31
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 437,1049 g/mol