Läs mer
Hyoscinhydrobromid trihydrat, TRC
Produktkod. 30134808
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134808 1 g
30134142 500 mg
18070020 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH6743081G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6533-68-2
Molekylformel C17 H21 N O4 . Br H . 3 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 438.31
Synonym Hyoscine Hydrobromide Trihydrate, Hyoscyamine Sulphate Imp. D (EP) as Hydrobromide Trihydrate, Hyoscine Butylbromide Imp. A (EP) as Hydrobromide Trihydrate, Atropine Imp. F (EP) as Hydrobromide Trihydrate, (αS)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02, ́]non-7-yl ester hydrobromide hydrate (1:1:3), (αS)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02, ́]non-7-yl ester hydrobromide trihydrate, α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02, ́]non-7-yl ester hydrobromide trihydrate, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02, ́]nonane benzeneacetic acid deriv., (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate, Hyoscine hydrobromide trihydrate, Scopolamine hydrobromide trihydrate
IUPAC-namn [(1R,2R,4S,5S)-9-metyl-3-oxa-9-azatricyklo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl] (2S)-3-hydroxy-2-fenylpropanoat; trihydrat; Hydrobromid
LEDER O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyoscine Hydrobromide Trihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
Formel vikt 437.1049
Procent renhet >95%