missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hyoscyamin HBr, MP Biomedicals

Produktkod. 11427884 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427884 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11427884 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520772710

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hyoscyamine HBr
CAS 306-03-6
Molekylformel C17H24BrNO3
Kvantitet 10 g
Synonym hyoscyamine hydrobromide, daturine hydrobromide, unii-iwt50p9s79, l-hyoscyamine hydrobromide, hyoscyamine hydrobromide usp, --atropine hydrobromide, c17h23no3.hbr, 1alphah,5alphah-tropan-3alpha-ol--tropate ester hydrobromide, unii-6vkw7r97zu component vzdnsfsbcmcxsk-pgqienjjsa-n
InChI-nyckel VZDNSFSBCMCXSK-BXSBZORQSA-N
LEDER CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.Br
IUPAC-namn [(lS,5R)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl](2S)-3-hydroxi-2-fenylpropanoat;hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 370.287
PubChem CID 9929278
Formel vikt 370.28
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.