Läs mer
Hyoscyamin, LoGiCal
Produktkod. 30463498
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463498 10 mg
1 options
Produktkod. 30463498 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1699.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hyoscyamine
CAS 101-31-5
Analyt- eller komponentnamn Hyoscyamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H23 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, (-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, [3(S)-endo]-, Tropic acid, 1αH,5αH-tropan-3α-yl ester, (-)- (8CI), (-)-Atropine, (-)-Hyoscyamine, (S)-(-)-Hyoscyamine, (S)-Atropine, 1αH,5αH-Tropan-3α-yl (-)-tropate, Cystospaz, Daturine, Duboisine, Hyoscyamine, L-Hyoscyamin, L-Hyoscyamine, l-Atropine, l-Hyoscyamine, l-Tropine tropate, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, (αS)-, Hyoscine Hydrobromide Impurity A, Hyoscine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3
IUPAC-namn [(1S,5R)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl] (2S)-3-hydroxy-2-fenylpropanoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 289.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 289,1678 g/mol