Läs mer
Hyoscyamin, Mikromol™
Beskrivning
Hyoscyamin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hyoscyamine |
| CAS | 101-31-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hyoscyamine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H23 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, (-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, [3(S)-endo]-, Tropic acid, 1αH,5αH-tropan-3α-yl ester, (-)- (8CI), (-)-Atropine, (-)-Hyoscyamine, (S)-(-)-Hyoscyamine, (S)-Atropine, 1αH,5αH-Tropan-3α-yl (-)-tropate, Cystospaz, Daturine, Duboisine, Hyoscyamine, L-Hyoscyamin, L-Hyoscyamine, l-Atropine, l-Hyoscyamine, l-Tropine tropate, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, (αS)-, Hyoscine Hydrobromide Impurity A, Hyoscine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m1/s1 |
| LEDER | CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [(1S,5R)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl] (2S)-3-hydroxy-2-fenylpropanoat |
| Visa mer |