Läs mer
Safety First Aid™ HypaClean Alcohol Hand Gel
Produktkod. 15473564
Volym (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15473564
Brand: Safety First Aid™ M6851FTPK10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Handdesinfektion, skyddar enligt EN1500
  • Innehåller 70% denaturerad etanol med mjukgörande medel
  • Handgel dödar 99,9 % av alla bakterier
  • Rub innehåller handvänliga fuktkrämer, mjukgörande medel och speciellt hudskydd, effektivt mot ett brett spektrum av bakterier och virus
  • Fickstorlek för enkel bärbarhet på resande fot, inget behov av att tvätta händerna efter användning
  • Finns även med praktisk fickklämma och infällbar bältesklämma
Specifikationer
Sammansättning 70 % denaturerad etanol med uppmjukande medel
Beskrivning Alkoholdesinfektionsmedel
Mått (L x B x H) 26 x 13 x 9 cm
Förpackning Flaskor
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Fickstorlek
Volym (metrisk) 50 ml