Läs mer
Safety First Aid™ HypaClens steril ögonsköljflaska
Produktkod. 15737848
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
15737848 500 ml
1 options
Produktkod. 15737848 Leverantör Safety First Aid™ Leverantörsnummer E404
 Begränsad artikel
I lager
Nödspolning av ögonen för alla arbetsmiljöer
  • 0,9 % steril koksaltlösning är idealisk för spolning av ögon och allmän sårtvätt
  • För rengöring av ögon som har blivit kontaminerade med partiklar eller vätskor
  • 500 ml flaska
  • HSE-riktlinjer kräver att 1 liter ögonvatten finns tillgänglig även omedelbart efter användning
Specifikationer
Kvantitet 500 mL
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 500 ml