Läs mer
Hypaconitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypaconitine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H45NO10/c1-17(35)44-33-21-19(14-31(38,28(42-6)26(33)36)27(21)43-29(37)18-10-8-7-9-11-18)32-20(40-4)12-13-30(16-39-3)15-34(2)25(32)22(33)23(41-5)24(30)32/h7-11,19-28,36,38H,12-16H2,1-6H3/t19-,20+,21-,22+,23+,24-,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32+,33-/m1/s1 |
| Formel vikt | 615.3043 |