Läs mer
Plas Labs™ Hypalon Handskar
Beskrivning
- Vita standardhandskar i ett stycke som passar med de flesta Plas-Labs™ handskfack
- Tillverkad av Hypalon™ klorosulfonerad polyeten (CSPE) syntetiskt gummi
- Motståndskraftig mot nötning, oxiderande kemikalier, ozon och UV-ljus
- Ambidextrous passform
- Säljs i par
- Variation av handstorlekar och portdiametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | CSM |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 8 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Handske manschettstil | 8 tum diameter |