Läs mer
Hypaphorine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypaphorine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-16(2,3)13(14(17)18)8-10-9-15-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,15H,8H2,1-3H3/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 246.1368 |