Läs mer
Första hjälpen kit plåster
Beskrivning
ul>Olika storlekar, färger och stilar Ingår: Tvättfast plåster, tygplåster och detekterbara blå plåster för storkök Stark, hållbar och mycket formbar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Tyg |
| Produkttyp | HypaPlast Rosa Gips |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Storlek | Diverse |
| Förpackningstyp | Individuellt inslagna |
| Vattentät | Ja |
| För användning med (applikation) | Första hjälpen-kit för flera ändamål |
| Färg | Rosa |