Läs mer
Första hjälpen kit plåster
Produktkod. 12940455
Change view
Produkttyp:
HypaPlast Blå Catering Gips
HypaPlast Gips
HypaPlast Rosa Gips
Storlek:
7.2 x 2.5 cm
Diverse
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Storlek Förpackningsstorlek
12940455 HypaPlast Rosa Gips 7.2 x 2.5 cm Varje
12950455 HypaPlast Gips 7.2 x 2.5 cm Varje
12930455 HypaPlast Gips Diverse Varje
12920455 HypaPlast Rosa Gips Diverse Varje
12960455 HypaPlast Blå Catering Gips Diverse Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12940455 Leverantör Safety First Leverantörsnummer D9001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.77 SEK
    30.77 SEK / Paket med 1
    Save 13.00 SEK
    29% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd First Aid Kit Plasters som en integrerad del av ditt första hjälpen kit för arbetsplatsen, skolan eller hemmet.
ul>
  • Olika storlekar, färger och stilar
  • Ingår: Tvättfast plåster, tygplåster och detekterbara blå plåster för storkök
  • Stark, hållbar och mycket formbar
  • Specifikationer
    Material Tyg
    Produkttyp HypaPlast Rosa Gips
    Sterilitet Sterila
    Kvantitet 100 Pk.
    Storlek 7.2 x 2.5 cm
    Mått (L x B) 7.2 x 2.5 cm
    Förpackningstyp Individuellt inslagna
    Vattentät Ja
    För användning med (applikation) Första hjälpen-kit för flera ändamål
    Färg Rosa