missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HYPB Antibody (CL9956) [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
HYPB Monoclonal antibody specifically detects HYPB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | HYPB |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | CL9956 |
| Konjugera | DyLight 755 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | FLJ22472, FLJ23184, FLJ45883, FLJ46217, HIF1, HIF-1EC 2.1.1.43, HIP-1, histone-lysine N-methyltransferase SETD2, hSET2, huntingtin interacting protein 1, Huntingtin yeast partner B, Huntingtin-interacting protein 1, Huntingtin-interacting protein B, HYPBp231HBP, KIAA1732SET domain-containing protein 2, KMT3AHBP231, Lysine N-methyltransferase 3A, SET domain containing 2, SET2FLJ16420 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a synthetic peptide of Q9BYW2, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?