missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HYPB Antibody (OTI1E1), PE, Novus Biologicals™

Produktkod. 30029271 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30029271 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30029271 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271850PE

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

HYPB Monoclonal antibody specifically detects HYPB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen HYPB
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1E1
Konjugera PE
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering PBS
Gene Alias FLJ22472, FLJ23184, FLJ45883, FLJ46217, HIF1, HIF-1EC 2.1.1.43, HIP-1, histone-lysine N-methyltransferase SETD2, hSET2, huntingtin interacting protein 1, Huntingtin yeast partner B, Huntingtin-interacting protein 1, Huntingtin-interacting protein B, HYPBp231HBP, KIAA1732SET domain-containing protein 2, KMT3AHBP231, Lysine N-methyltransferase 3A, SET domain containing 2, SET2FLJ16420
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1787-2144 of human SETD2 (NP_054878) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29072
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.