Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol-HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Erbjud 100 % poröst grafitkol för utökade separationsmöjligheter med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol LC-kolonner. Förbättrad retention av polära föreningar och separation av strukturellt relaterade analyter med stabilitet vid extrema pH och höga temperaturer.
Lämplig för att lösa problemseparationer.
- Exceptionell retention av mycket polära analyter
- Sann ortoganalitet till C18
- Separerade strukturellt besläktade ämnen
- pH stabil från 0 till 14
- Utmärkt för högtemperaturapplikationer
- Hårdvara för pelare i 100 % rostfritt stål
- PEEK-fri kolonnhårdvara för användning vid temperaturer över 120 °C
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Observera att vissa kolumner är för användning med förhöjda temperaturer. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 0 till 14 |
| Porstorlek | 250Å |
| Ytarea | 120 m² /g |
| Temperatur | 105 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.