Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol-HPLC-kolonner
Produktkod. 10084453 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
HTS Kolumn, 3 Pk.
High Temperature Column
Hög temperatur kolumn
Preparative Column
Skyddskassett, 2 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10084453
Brand: Thermo Scientific™ 35005152130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för förbättrad retention av polära föreningar och separation av strukturellt relaterade analyter med stabilitet vid extrema pH och höga temperaturer.
Erbjud 100 % poröst grafitkol för utökade separationsmöjligheter med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porösa grafiska kol LC-kolonner. Förbättrad retention av polära föreningar och separation av strukturellt relaterade analyter med stabilitet vid extrema pH och höga temperaturer.
Lämplig för att lösa problemseparationer.
  • Exceptionell retention av mycket polära analyter
  • Sann ortoganalitet till C18
  • Separerade strukturellt besläktade ämnen
  • pH stabil från 0 till 14
  • Utmärkt för högtemperaturapplikationer
  • Hårdvara för pelare i 100 % rostfritt stål
  • PEEK-fri kolonnhårdvara för användning vid temperaturer över 120 °C
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Observera att vissa kolumner är för användning med förhöjda temperaturer. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 0 till 14
Porstorlek 250Å
Ytarea 120 m² /g
Temperatur 105 °C
USP typ L109
Stationär fas Poröst grafiskt kol
Produktlinje Hypercarb
Förpackningsmaterial Sfäriskt, poröst grafiskt kol
Kolbelastning 100%
Kolumntyp Blandat läge
Fas Normal och omvänd fas
Typ Analytisk kolonn
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.